1-Octadecanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
A12020.0E
A12020.30
A12020.36
A12020.0EEA
130.77
EUR
A12020.0E
A12020.30
A12020.36
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17OH
Formula Weight: 270.50
Flash Point: 174°(345°F)
Physical Form: Flakes or pellets
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 210°/15mm
Beilstein Reference: 1362907
Merck Reference: 14,8805
MDL No.: MFCD00002823
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH Teplota varu: 210 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 56…60 °C Hustota: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C) Teplota vzplanutia: 174 °C (345 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002823 Číslo CAS: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Merck Index: 14,8805 |