Tlačiť
1-Octadecanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
129300010 129300025
ACRO129300010EA 71.8 EUR
ACRO129300010 ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Teplota varu: 210 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 55…58 °C
Hustota: 0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002823
Číslo CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥94 %