Tlačiť
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
74280-100ML 74280-500ML
SIAL74280-100MLEA 39.83 EUR
SIAL74280-100ML SIAL74280-500ML
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Teplota varu: 215 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002990
Číslo CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774