Tlačiť
1-Nonanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 42.12 EUR
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Teplota varu: 213…215 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,827 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002990
Číslo CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %