Tlačiť
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52828-25ML 52828-5ML
SIAL52828-25MLEA 260.73 EUR
SIAL52828-25ML SIAL52828-5ML
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Teplota varu: 156 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002982
Číslo CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
OSN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM