1-Hexanol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
A18232.0F
A18232.AP
A18232.0FEA
115.52
EUR
A18232.0F
A18232.AP
1-Hexanol ≥99%
1-Hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Teplota varu: 157 °C Teplota tavenia: –52 °C Hustota: 0,814 Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002982 Číslo CAS: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 OSN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 14,4697 |