Tlačiť
1-Heptanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Heptyl alcohol
120360010 120362500 120360025
ACRO120360010EA 76.61 EUR
ACRO120360010 ACRO120362500 ACRO120360025
1-Heptanol 98%
1-Heptanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Teplota varu: 176 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0,8219 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002986
Číslo CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Bromine number ≤0.1 g Br/100 g
Acid number ≤0.5 mg KOH/g