Tlačiť
Arachidyl alcohol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Eicosanol
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 37.18 EUR
L08807.14 L08807.22
Arachidyl alcohol 96%
Arachidyl alcohol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Mw: 298.55
Teplota varu: 220…225 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 62…66 °C
Hustota: 0.841
Teplota vzplanutia: 195 °C (383 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002938
Číslo CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4