Tlačiť
1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 33.49 EUR
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Teplota varu: 260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004753
Číslo CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material