Tlačiť
1-Dodekanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 112.31 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodekanol 98%
1-Dodekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Teplota varu: 258…265 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 22…27 °C
Hustota: 0,835 g/cm³
Teplota vzplanutia: 119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004753
Číslo CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure