Tlačiť
1-Dekanol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 82.63 EUR
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
1-Dekanol 98+%
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Teplota varu: 220…240 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 0,829 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004747
Číslo CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm