Tlačiť
1-Butanol 98,5, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
20808.291EA 52.47 EUR
20808.291 20808.325 20808.360 20808.462
1-Butanol 98,5, GPR RECTAPUR®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Mw: 74.12
Teplota varu: 117.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm