Tlačiť
1-Butanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 255.52 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Teplota varu: 117,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM