Tlačiť
1-Butanol 99+% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167691000 167695000 167690025
ACRO167691000EA 66.59 EUR
ACRO167691000 ACRO167695000 ACRO167690025
1-Butanol 99+% for spectroscopy
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Teplota varu: 117,6 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %