Formaldehyddimethylacetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Formal, Methylal, Dimethoxymethane
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
AB116047.2500
A12055.0FEA
126.58
EUR
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
ABCRAB116047.2500
Formaldehyddimethylacetal ≥98%
Formaldehyddimethylacetal
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Vzorec:
CH₂(OCH₃)₂ Mw: 76.1 Teplota varu: 41…42 °C Teplota tavenia: –105 °C Hustota: 0.863 Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008495 Číslo CAS: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 OSN: 1234 ADR: 3 II Merck Index: 12,06093 |