Tlačiť
Formaldehyddimethylacetal 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 94.53 EUR
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldehyddimethylacetal 99.5+%
Formaldehyddimethylacetal
Vzorec: CH₂(OCH₃)₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 41…42 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –105 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008495
Číslo CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
OSN: 1234
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %