Tlačiť
Formaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
47675-100ML-F 47675-500ML-F
SIAL47675-100ML-FEA 57.36 EUR
SIAL47675-100ML-F SIAL47675-500ML-F
Formaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Teplota varu: 88 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009246
Číslo CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
OSN: 2373
ADR: 3,II