Tlačiť
aceton-dimethylacetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 40.46 EUR
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
aceton-dimethylacetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
aceton-dimethylacetal
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 83
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008479
Číslo CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)