Tlačiť
aceton-dimethylacetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DMP
A13810.0F A13810.AE A13810.AP A13810.PI
A13810.0FEA 284.8 EUR
A13810.0F A13810.AE A13810.AP A13810.PI
aceton-dimethylacetal ≥98%
aceton-dimethylacetal
Purity: 98% CAS No.: 77-76-9 Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: -11°(12°F) Physical Form: Liquid Density: 0.848 Refractive Index: 1.3780 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -47° Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 635678 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008479
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 79…81 °C
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0.848
Teplota vzplanutia: –11 °C (–12 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008479
Číslo CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
OSN: 3271
ADR: 3 II