Tlačiť
aceton-dimethylacetal 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DMP
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 156.22 EUR
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
aceton-dimethylacetal 98+%
aceton-dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Teplota vzplanutia: –5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008479
Číslo CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
OSN: 3271
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %