Tlačiť
Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilizácia: 4-7 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
23809.294EA 64.09 EUR
23809.294 23809.328 23809.363 23809.465
Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74.12
Teplota varu: 35
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %