Tlačiť
Diethylether stabilised, TECHNICAL, rectified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-10 ppm
23807.366EA 180.1 EUR
23807.366 23807.468 23807.550
Diethylether stabilised, TECHNICAL, rectified
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test