Tlačiť
Diethylether ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® peroxide-free
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-7 ppm
23806.328EA 118.75 EUR
23806.328
Diethylether ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® peroxide-free
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 0.2 %