Tlačiť
Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326861000 326860010 326860025
326861000.EA 78.62 EUR
326861000. 326860010. 326860025.
Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Teplota varu: 34,6 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –116 °C
Hustota: 0,714 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)