Tlačiť
Propylamin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
A11606.0F A11606.AP
A11606.0FEA 139.19 EUR
A11606.0F A11606.AP
Propylamin 98%
Propylamin
Purity: 98% CAS No.: 107-10-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2 Formula Weight: 59.11 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.389 Odour: Amine-like pH: 12.6 Melting Point: -83° Boiling Point: 48-49° Beilstein Reference: 1098243 Merck Reference: 14,7843 UN No.: 1277 MDL No.: MFCD00008205
Vzorec: H₃CCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 48…49 °C
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,719
Teplota vzplanutia: –12 °C (10 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008205
Číslo CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
OSN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7843