Tlačiť
Propylamin 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 89.45 EUR
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propylamin 99+%, extra pure
Propylamin
Vzorec: H₃CCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 48 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,719 g/cm³
Teplota vzplanutia: –30 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008205
Číslo CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
OSN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA