Tlačiť
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
74750-100G 74750-25G
SIAL74750-100GEA 423.99 EUR
SIAL74750-100G SIAL74750-25G
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Teplota varu: 349 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…52 °C
Hustota: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008159
Číslo CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
OSN: 3077
ADR: 9,III