Tlačiť
Octadecylamine 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 146.81 EUR
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecylamine 90% tech.
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Teplota varu: 232 °C (32 mmHg)
Teplota tavenia: 50…60 °C
Hustota: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008159
Číslo CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)