Isopropyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
141070-25G
141070-1G
SIAL141070-25GEA
176.49
EUR
SIAL141070-25G
SIAL141070-1G
Isopropyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl isocyanate
Vzorec:
C₄H₇NO Teplota varu: 74 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8669 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002037 Číslo CAS: 1795-48-8 EINECS: 217-276-5 OSN: 2483 ADR: 3,I |