Tlačiť
Isopropyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
141070-25G 141070-1G
SIAL141070-25GEA 176.49 EUR
SIAL141070-25G SIAL141070-1G
Isopropyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl isocyanate
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 74 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8669 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002037
Číslo CAS: 1795-48-8
EINECS: 217-276-5
OSN: 2483
ADR: 3,I