Tlačiť
Pentyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Pentyl isocyanate
314320050 314320010
ACRO314320050EA 158.04 EUR
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentyl isocyanate 98%
Pentyl isocyanate
Vzorec: C₆H₁₁NO
Teplota varu: 136…137 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144846
Číslo CAS: 3954-13-0
OSN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %