Tlačiť
Hexyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isocyanic acid hexyl ester
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 233.05 EUR
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Hexyl isocyanate 99%
Hexyl isocyanate
Vzorec: C₇H₁₃NO
Mw: 127.19
Teplota varu: 44
Hustota: 0.873 g/cm³
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037047
Číslo CAS: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
OSN: 2478
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %