Tlačiť
Dodecyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Dodecyl isocyanate
L13380.03 L13380.06
L13380.03EA 46.93 EUR
L13380.03 L13380.06
Dodecyl isocyanate ≥98%
Dodecyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 4202-38-4 Molecular Formula: CH3(CH2)11NCO Formula Weight: 211.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 134°(273°F) Refractive Index: 1.4410 Odour: Irritating Boiling Point: 157-161°/21mm Beilstein Reference: 1774823 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00041744
Vzorec: C₁₃H₂₅NO
Mw: 211.35
Teplota varu: 157…161 °C (21 mmHg)
Hustota: 0.877
Teplota vzplanutia: 134 °C (273 °F)
Číslo MDL: MFCD00041744
Číslo CAS: 4202-38-4
EINECS: 224-111-0
OSN: 2206
ADR: 6.1 III