Tlačiť
Tripropylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162690010 162690025
ACRO162690010EA 143.6 EUR
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Vzorec: C₉H₂₁N
Teplota varu: 156 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009363
Číslo CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
OSN: 2260
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine