Tlačiť
Tributylamon, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
SIAL90780-100MLEA 46.07 EUR
NOVS90780-100ML SIAL90780-100ML SIAL90780-500ML
Tributylamon, Sigma-Aldrich®
Tributylamon
Vzorec: C₁₂H₂₇N
Mw: 185,35 g/mol
Teplota varu: 216 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009431
Číslo CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
OSN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09748