Tlačiť
Tributylamon
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC17667500EA 42.89 EUR
EHERC17667500
Tributylamon
Tributylamon
Vzorec: C₁₂H₂₇N
Mw: 185,35 g/mol
Teplota varu: 216 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009431
Číslo CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
OSN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691