Tlačiť
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
90335-100ML 90335-1L 90335-250ML
SIAL90335-100MLEA 67.39 EUR
SIAL90335-100ML SIAL90335-1L SIAL90335-250ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
Teplota varu: 90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009051
Číslo CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
OSN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM