Triethylamin ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
28757.184EA
94.26
EUR
28757.184
28757.230
Triethylamin ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Triethylamin
Vzorec:
(C₂H₅)₃N Teplota varu: 90 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –11 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009051 Číslo CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 OSN: 1296 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,09740 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.6 % |
IR Spectrum | Passes test |
Refractive index (20°C) | 1.399 - 1.401 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Fe (Iron) | Max. 0.2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Transmittance (254 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 90 % |