Triethylamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4005
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Vzorec:
(C₂H₅)₃N Teplota varu: 89…90 °C Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,726 Teplota vzplanutia: –11 °C (–12 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009051 Číslo CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 OSN: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 14,9666 |