Tlačiť
2-Iodoethanol ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with copper
A14658.06 A14658.14 A14658.22
A14658.06EA 35.26 EUR
A14658.06 A14658.14 A14658.22
2-Iodoethanol ≥99% stabilised
2-Iodoethanol
Stabilized with copper
Purity: 99% CAS No.: 624-76-0 Molecular Formula: C2H5IO Formula Weight: 171.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Characteristic Boiling Point: 85°/25mm Beilstein Reference: 1098258 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002830
Vzorec: C₂H₅IO
Teplota varu: 85 °C (25 mmHg)
Hustota: 2,202
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002830
Číslo CAS: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,I