Tlačiť
jodmetan stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iodide
67692-100ML 67692-1L 67692-500ML
SIAL67692-100MLEA 142.8 EUR
SIAL67692-100ML SIAL67692-1L SIAL67692-500ML
jodmetan stabilised, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Mw: 141.94
Teplota varu: 42.4
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001073
Číslo CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
OSN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161