jodmetan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl iodide
Stabilizácia:
Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050
8.06064.1000
8.06064.0050EA
75.41
EUR
8.06064.0050
8.06064.1000
jodmetan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec:
CH₃I Teplota varu: 42,4 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –66 °C Hustota: 2,279 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001073 Číslo CAS: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 OSN: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06161 |