Tlačiť
jodetan 98% stabilised, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl iodide
Stabilizácia: Stabilised with silver
332121000 332125000 332120025
ACRO332121000EA 91.86 EUR
ACRO332121000 ACRO332125000 ACRO332120025
jodetan 98% stabilised, pure
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
Teplota varu: 69…73 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 1,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001091
Číslo CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03846
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer silver