Tlačiť
1-Iodoheptane ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 48.54 EUR
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilised
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Vzorec: C₇H₁₅I
Teplota varu: 203…205 °C
Teplota tavenia: –48 °C
Hustota: 1,379
Teplota vzplanutia: 78 °C (174 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001104
Číslo CAS: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8