Tlačiť
1-Jódbutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04786.0100 8.04786.0250
8.04786.0100EA 97.07 EUR
8.04786.0100 8.04786.0250
1-Jódbutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –103 °C
Hustota: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001098
Číslo CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
OSN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01572
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -103 °C
Molar Mass 184.02 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18.5 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4979 (20 °C, 589 nm)
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)