Tlačiť
2,2,2-Trifluorethanol 99.5% for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoro Ethanol, TFE
L16898.22 L16898.06 L16898.14
L16898.22EA 108.7 EUR
L16898.22 L16898.06 L16898.14
2,2,2-Trifluorethanol 99.5% for NMR spectroscopy
2,2,2-Trifluoroethanol
Purity: 99.5% CAS No.: 75-89-8 Molecular Formula: C2H3F3O Formula Weight: 100.04 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.2900 Melting Point: -44° Boiling Point: 74-75° Beilstein Reference: 1733203 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004672
Vzorec: C₂H₃F₃O
Teplota varu: 74…75 °C
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1,391
Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004672
Číslo CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
OSN: 1992
ADR: 3,III