Tlačiť
2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoro Ethanol, TFE
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
A10788.18EA 56.56 EUR
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
2,2,2-Trifluoroethanol
Purity: 99+% CAS No.: 75-89-8 Molecular Formula: C2H3F3O Formula Weight: 100.04 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.2900 Melting Point: -44° Boiling Point: 74-75° Beilstein Reference: 1733203 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004672
Vzorec: C₂H₃F₃O
Teplota varu: 74…75 °C
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1,391
Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004672
Číslo CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
OSN: 1992
ADR: 3,III