Tlačiť
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoro Ethanol, TFE
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 60.57 EUR
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, extra pure
2,2,2-Trifluoroethanol
Vzorec: C₂H₃F₃O
Teplota varu: 77…80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004672
Číslo CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
OSN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm