Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TFA
L06374.AC L06374.AE L06374.AP
L06374.ACEA 39.62 EUR
L06374.AC L06374.AE L06374.AP
Kyselina trifluoroctová 99
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: C2HF3O2 Formula Weight: 114.02 Refractive Index: 1.2840 Odour: Pungent Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Vzorec: CF₃COOH
Mw: 114.02
Teplota varu: 72…73 °C
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.480
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM