Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 99,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TFA
31771.22 31771.36 31771.A4
31771.22EA 102.14 EUR
31771.22 31771.36 31771.A4
Kyselina trifluoroctová 99,5
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99.5+% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: C2HF3O2 Formula Weight: 114.02 Physical Form: Liquid Density: 1.480 Refractive Index: 1.2840 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 72…73 °C
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.480
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM