Kyselina trifluoroctová 99,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
TFA
31771.22
31771.36
31771.A4
31771.22EA
102.14
EUR
31771.22
31771.36
31771.A4
Kyselina trifluoroctová 99,5
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Vzorec:
C₂HF₃O₂ Mw: 114.02 Teplota varu: 72…73 °C Teplota tavenia: –15 °C Hustota: 1.480 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004169 Číslo CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 OSN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |