Tlačiť
6-Chloro-1-hexanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 83.32 EUR
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-hexanol 95%
6-Chloro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO
Mw: 136.62
Teplota varu: 108…112 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002984
Číslo CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %